Print…
Acído nítrico ∼65% water analysis_for
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nitric acid solution
124660010 124660025 124665000 124660011 124660026 124660250 124665001
ACRO124660010EA 55 EUR
ACRO124660010 ACRO124660025 ACRO124665000 ACRO124660011 ACRO124660026 ACRO124660250 ACRO124665001
Acído nítrico ∼65% water analysis_for
Acído nítrico
Fórmula: HNO₃
Peso Molecular: 63.01 g/mol
Ponto de ebulição: 120.5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 1.4 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Sulfated ash ≤0.0005 %
Titration with NaOH ≥65 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.01 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm