Print…
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
121180050 121181000 121185000
ACRO121180050EA 20.3 EUR
ACRO121180050 ACRO121181000 ACRO121185000
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine 99%
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: –1 °C
Densidade: 1,08 g/cm³
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006180
Número CAS: 622-40-2
EINECS: 210-734-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %