Farnesol (mixture of isomers) 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
119120250
119121000
ACRO119120250EA
39.4
EUR
ACRO119120250
ACRO119121000
Farnesol (mixture of isomers) 96%
Farnesol (mixture of isomers)
Fórmula:
C₁₅H₂₆O Ponto de ebulição: 149 °C (4 mmHg) Densidade: 0,8865 g/cm³ Ponto de Inflamação: 96 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002918 Número CAS: 4602-84-0 EINECS: 225-004-1 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm) |
Density | (20/4°C) 0.884 to 0.89 kg/l |
GC | ≥95 % (sum of geometric isomers) |