Print…
Galactitol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
117701000 117700250 117705000
ACRO117701000EA 84.4 EUR
ACRO117701000 ACRO117700250 ACRO117705000
Galactitol 99+%
Galactitol
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Ponto de ebulição: 275…280 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 188…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064288
Número CAS: 608-66-2
EINECS: 210-165-2
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 191 °C
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (3 % in water) Colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute NH4OH)