Print…
4-(Dimethylamino)benzonitrile 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Dimethylamino) benzonitrile
115780050 115780250
ACRO115780050EA 32.7 EUR
ACRO115780050 ACRO115780250
4-(Dimethylamino)benzonitrile 95%
4-(Dimethylamino)benzonitrile
Fórmula: C₉H₁₀N₂
Peso Molecular: 146.19 g/mol
Ponto de Fusão: 70…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001815
Número CAS: 1197-19-9
EINECS: 214-819-8
Encomendar
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
Titration with HClO4 ≥94 %
Stabilizer About 500 ppm Nitrocresol + Nitrophenol