Print…
ε-Caprolactama 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
108230010 108230025 108231000 108232500
ACRO108230010EA 45.6 EUR
ACRO108230010 ACRO108230025 ACRO108231000 ACRO108232500
ε-Caprolactama 99+%
ε-Caprolactama
Fórmula: C₆H₁₁NO
Ponto de ebulição: 268 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 68…71 °C
Ponto de Inflamação: 152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006936
Número CAS: 105-60-2
EINECS: 203-313-2
Encomendar
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥99.0 %