Print…
Benzoin 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
105511000 105515000 105510025
ACRO105511000EA 25.2 EUR
ACRO105511000 ACRO105515000 ACRO105510025
Benzoin 98%
Benzoin
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 194 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 133…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004496
Número CAS: 119-53-9
EINECS: 204-331-3
Encomendar
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 137 °C
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥97.5 %