Print…
4-Hidroxi-3,5-dimetilbenzaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
B25123.03 B25123.06 B25123.14
B25123.03EA 52.1 EUR
B25123.03 B25123.06 B25123.14
4-Hidroxi-3,5-dimetilbenzaldeído ≥98%
4-Hidroxi-3,5-dimetilbenzaldeído
Purity: 98% CAS No.: 2233-18-3 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 112-116° Beilstein Reference: 1908717
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 112…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006946
Número CAS: 2233-18-3
EINECS: 218-774-5