Print…
3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A15864.06 A15864.14 A15864.22
A15864.06EA 35.4 EUR
A15864.06 A15864.14 A15864.22
3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzaldeído ≥98%
3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzaldeído
Purity: 98+% CAS No.: 1620-98-0 Molecular Formula: C15H22O2 Formula Weight: 234.34 Melting Point: 187-189° Beilstein Reference: 982526
Fórmula: C₁₅H₂₂O₂
Ponto de ebulição: 332 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 187…189 °C
Densidade: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008826
Número CAS: 1620-98-0
EINECS: 216-592-0