Print…
3,5-Dimethylbenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L09748.03 L09748.06
L09748.03EA 53.3 EUR
L09748.03 L09748.06
3,5-Dimethylbenzaldehyde ≥98%
3,5-Dimethylbenzaldehyde
Refractive Index: 1.5375
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 220-222°
Beilstein Reference: 2038840
MDL No.: MFCD00082776
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 220…222 °C
Ponto de Fusão: 8…10 °C
Densidade: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082777
Número CAS: 5779-95-3
EINECS: 675-424-8