Print…
2,5-Dimethylbenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L01924.06 L01924.14
L01924.06EA 69.5 EUR
L01924.06 L01924.14
2,5-Dimethylbenzaldehyde ≥98%
2,5-Dimethylbenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 5779-94-2 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5440 Odour: Almond-like Boiling Point: 104-106°/14mm Beilstein Reference: 1927303 MDL No.: MFCD00003342
Fórmula: C₉H₁₀O
Peso Molecular: 134.18 g/mol
Ponto de ebulição: 104…106 °C (14 mmHg)
Densidade: 0.950
Ponto de Inflamação: 87 °C (188 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003342
Número CAS: 5779-94-2
EINECS: 227-303-2