Print…
2,4-Dimethylbenzaldehyde para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21461.0010 8.21461.0100
8.21461.0010EA 90.4 EUR
8.21461.0010 8.21461.0100
2,4-Dimethylbenzaldehyde para síntese, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O
Peso Molecular: 134.18 g/mol
Ponto de ebulição: 221
Ponto de Fusão: –9 °C
Densidade: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003340
Número CAS: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7
Encomendar
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -9 °C
Molar Mass 134.18 g/mol
Boiling Point 215 - 216 °C
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 88 °C
Refractive Index 1.5492 (20 °C, 589 nm)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C9H10O
Chemical Formula 2,4-(CH3)2C6H3CHO