Print…
2,4-Dimethylbenzaldehyde 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
165790050 165790250 165791000
ACRO165790050EA 29.3 EUR
ACRO165790050 ACRO165790250 ACRO165791000
2,4-Dimethylbenzaldehyde 99%
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 102,4…103 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: –9 °C
Densidade: 0,96 g/cm³
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003340
Número CAS: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5482 to 1.5502 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %