α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 402-49-3
Molecular Formula: C8H6BrF3
Formula Weight: 239.04
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4915
Odour: Pungent
Melting Point: 29-33°
Boiling Point: 65-66°/5mm
Beilstein Reference: 638980
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000403
Fórmula:
C₈H₆BrF₃ Ponto de ebulição: 65…66 °C (5 mmHg) Ponto de Fusão: 29…33 °C Densidade: 1,546 Ponto de Inflamação: 88 °C (190 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000403 Número CAS: 402-49-3 EINECS: 206-947-8 UN: 3261 ADR: 8,II |