Print…
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)benzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
312990050 312990010 312990250
ACRO312990050EA 62 EUR
ACRO312990050 ACRO312990010 ACRO312990250
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Fórmula: C₈H₆BrF₃
Peso Molecular: 239.03 g/mol
Ponto de ebulição: 65…69 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 30…34 °C
Densidade: 1.54 g/cm³
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000403
Número CAS: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
UN: 1760
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
GC ≥97.5 %