4-Bromo-o-xylene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14736.06
A14736.14
A14736.22
A14736.06EA
31.7
EUR
A14736.06
A14736.14
A14736.22
4-Bromo-o-xylene ≥97%
4-Bromo-o-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 583-71-1
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5560
Boiling Point: 214-215°
Beilstein Reference: 2040354
MDL No.: MFCD00000086
Fórmula:
C₈H₉Br Ponto de ebulição: 214…215 °C Densidade: 1,370 Ponto de Inflamação: 78 °C (172 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000071 Número CAS: 583-71-1 EINECS: 209-518-3 UN: 1701 ADR: 6.1,II |