Print…
2-Bromo-m-xylene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene
152030050 152030250 152031000
ACRO152030050EA 23.4 EUR
ACRO152030050 ACRO152030250 ACRO152031000
2-Bromo-m-xylene 98%
2-Bromo-m-xylene
Fórmula: C₈H₉Br
Ponto de ebulição: 206 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 1,38 g/cm³
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000075
Número CAS: 576-22-7
EINECS: 209-397-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT