Print…
2-Bromo-p-xylene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylbromobenzene
173420250 173421000
ACRO173420250EA 27.5 EUR
ACRO173420250 ACRO173421000
2-Bromo-p-xylene 97%
2-Bromo-p-xylene
Fórmula: C₈H₉Br
Ponto de ebulição: 200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Densidade: 1,34 g/cm³
Ponto de Inflamação: 79 °C
Número MDL : MFCD00000074
Número CAS: 553-94-6
EINECS: 209-055-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %