3-Bromo-o-xylene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15889.06
A15889.14
A15889.22
A15889.06EA
38.3
EUR
A15889.06
A15889.14
A15889.22
3-Bromo-o-xylene ≥99%
3-Bromo-o-xylene
Purity: 99%
CAS No.: 576-23-8
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 2077312
MDL No.: MFCD00000069
Fórmula:
C₈H₉Br Ponto de ebulição: 212…214 °C Densidade: 1,365 Ponto de Inflamação: 80 °C (176 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000069 Número CAS: 576-23-8 EINECS: 209-398-2 UN: 1701 ADR: 6.1,II |