α-Bromo-p-xylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 104-81-4
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 97°(206°F)
Melting Point: 33-36°
Boiling Point: 218-220°
Beilstein Reference: 507389
Merck Reference: 14,10090
UN No.: 3417
MDL No.: MFCD00000181
Fórmula:
C₈H₉Br Ponto de ebulição: 218…220 °C Ponto de Fusão: 33…36 °C Densidade: 1,324 Ponto de Inflamação: 97 °C (206 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000181 Número CAS: 104-81-4 EINECS: 203-240-6 UN: 3417 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,10090 |