Print…
α-Bromo-p-xylene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: alpha-Bromo-p-xylene, 4-Methylbenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)toluene
107570250 107570050 107571000
ACRO107570250EA 59.1 EUR
ACRO107570250 ACRO107570050 ACRO107571000
α-Bromo-p-xylene 98%
α-Bromo-p-xylene
Fórmula: C₈H₉Br
Peso Molecular: 185.06 g/mol
Ponto de ebulição: 218…220 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 33…37 °C
Densidade: 1.324
Ponto de Inflamação: 97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000181
Número CAS: 104-81-4
EINECS: 203-240-6
UN: 3417
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10223
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥97.5 %