Print…
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide
H26991.14 H26991.06
H26991.14EA 112 EUR
H26991.14 H26991.06
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene ≥97%
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene
Purity: 97% CAS No.: 18880-00-7 Molecular Formula: C11H15Br Formula Weight: 227.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5465 Melting Point: 8-12° Boiling Point: 93-94°/1.5mm Beilstein Reference: 471674 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000180
Fórmula: C₁₁H₁₅Br
Peso Molecular: 227.14 g/mol
Ponto de ebulição: 93…94 °C (1.5 mmHg)
Ponto de Fusão: 8…12 °C
Densidade: 1.236
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000180
Número CAS: 18880-00-7
EINECS: 242-643-1
UN: 3265
ADR: 8 II