Print…
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide
345500050 345500250 345501000
ACRO345500050EA 32.7 EUR
ACRO345500050 ACRO345500250 ACRO345501000
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene 97%
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene
Fórmula: C₁₁H₁₅Br
Ponto de ebulição: 90…94 °C (1,5 mmHg)
Ponto de Fusão: 8…12 °C
Densidade: 1,236 g/cm³
Ponto de Inflamação: >109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000180
Número CAS: 18880-00-7
EINECS: 242-643-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %