α-Bromo-m-xylene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Methylbenzyl bromide
B24731.06
B24731.14
B24731.06EA
37
EUR
B24731.06
B24731.14
α-Bromo-m-xylene ≥97%
α-Bromo-m-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 620-13-3
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5690
Boiling Point: 184-185°/340mm
Beilstein Reference: 2076425
Merck Reference: 14,10090
UN No.: 1701
MDL No.: MFCD00000177
Fórmula:
C₈H₉Br Peso Molecular: 185.06 g/mol Ponto de ebulição: 184…185 °C (340 mmHg) Ponto de Fusão: 18 Densidade: 1.370 Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F) |
Número MDL :
MFCD00000177 Número CAS: 620-13-3 EINECS: 210-625-2 UN: 1701 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,10223 |