α-Bromo-o-xylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Methylbenzyl bromide, alpha-Bromo-o-xylene
B21717.14
B21717.22
B21717.14EA
97.6
EUR
B21717.14
B21717.22
α-Bromo-o-xylene ≥98%
α-Bromo-o-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 89-92-9
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5750
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 216-217°
Beilstein Reference: 636333
Merck Reference: 14,10090
UN No.: 1701
MDL No.: MFCD00000174
Fórmula:
C₈H₉Br Peso Molecular: 185.06 g/mol Ponto de ebulição: 216…217 °C Ponto de Fusão: 18…20 °C Densidade: 1.381 Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000174 Número CAS: 89-92-9 EINECS: 201-951-6 UN: 1701 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,10223 |