Print…
α,α'-Dibromo-p-xylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: p-Xylylene dibromide, 1,4-Bis(bromomethyl)benzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
34440-100G-F 34440-25G-F
SIAL34440-100G-FEA 315 EUR
SIAL34440-100G-F SIAL34440-25G-F
α,α'-Dibromo-p-xylene, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dibromo-p-xylene
Fórmula: C₈H₈Br₂
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Densidade: 2,012 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000182
Número CAS: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN: 3261
ADR: 8,II