Print…
3-Methylbiphenyl 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L01006.03 L01006.06
L01006.03EA 57.8 EUR
L01006.03 L01006.06
3-Methylbiphenyl 95%
3-Methylbiphenyl
Purity: 95% CAS No.: 643-93-6 Molecular Formula: C13H12 Formula Weight: 168.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6020 Melting Point: 4-5° Boiling Point: 272° Beilstein Reference: 2039658 MDL No.: MFCD00008533
Fórmula: C₁₃H₁₂
Ponto de ebulição: 272 °C
Ponto de Fusão: 4…5 °C
Densidade: 1,014
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008533
Número CAS: 643-93-6
EINECS: 211-404-3