Print…
3-Methylbiphenyl 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
309840010 309840050
ACRO309840010EA 50.2 EUR
ACRO309840010 ACRO309840050
3-Methylbiphenyl 95%
3-Methylbiphenyl
Fórmula: C₁₃H₁₂
Ponto de ebulição: 272 °C
Ponto de Fusão: 4…5 °C
Densidade: 1,01 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008533
Número CAS: 643-93-6
EINECS: 211-404-3
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6010 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %