2-Methylbiphenyl ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L01312.06
L01312.03
L01312.06EA
226
EUR
L01312.06
L01312.03
2-Methylbiphenyl ≥98%
2-Methylbiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 643-58-3
Molecular Formula: C13H12
Formula Weight: 168.24
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5910
Melting Point: 0°
Boiling Point: 256°
Beilstein Reference: 2039655
MDL No.: MFCD00008517
Fórmula:
C₁₃H₁₂ Ponto de ebulição: 256 °C Ponto de Fusão: 0 °C Densidade: 1,010 Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008517 Número CAS: 643-58-3 EINECS: 211-400-1 |