Print…
Tribenzilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
90660-100G 90660-500G
SIAL90660-100GEA 73.5 EUR
SIAL90660-100G SIAL90660-500G
Tribenzilamina, Sigma-Aldrich®
Tribenzilamina
Fórmula: N(CH₂C₆H₅)₃
Ponto de ebulição: 380 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 92 °C
Densidade: 0,9912 g/cm³ (95 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004773
Número CAS: 620-40-6
EINECS: 210-638-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c45b19a7c75302421b18150c43e96e03402f56d&vid=389de7f2863502b374023e1a04841d39e89717ec&prid=web&clid=SAPDAM