Print…
Tribenzilamina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B23797.14 B23797.22
B23797.14EA 23.7 EUR
B23797.14 B23797.22
Tribenzilamina ≥99%
Tribenzilamina
Purity: 99+% CAS No.: 620-40-6 Molecular Formula: (C6H5CH2)3N Formula Weight: 287.41 Flash Point: 203°(397°F) Odour: Weak Boiling Point: 230°/13mm Beilstein Reference: 2214682 MDL No.: MFCD00004773
Fórmula: N(CH₂C₆H₅)₃
Ponto de ebulição: 230 °C (13 mmHg)
Ponto de Fusão: 91…94 °C
Densidade: 0,9912 g/cm³ (95 °C)
Ponto de Inflamação: 203 °C (397 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004773
Número CAS: 620-40-6
EINECS: 210-638-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c45b19a7c75302421b18150c43e96e03402f56d&vid=389de7f2863502b374023e1a04841d39e89717ec&prid=web&clid=SAPDAM