Print…
Tribenzilamina 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
156471000 156472500 156470010
ACRO156471000EA 32.8 EUR
ACRO156471000 ACRO156472500 ACRO156470010
Tribenzilamina 99+%
Tribenzilamina
Fórmula: N(CH₂C₆H₅)₃
Ponto de ebulição: 380…390 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 90…94 °C
Densidade: 0,9912 g/cm³ (95 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C (closed cup)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004773
Número CAS: 620-40-6
EINECS: 210-638-3
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c45b19a7c75302421b18150c43e96e03402f56d&vid=389de7f2863502b374023e1a04841d39e89717ec&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On anhydrous substance)