Print…
Chloro(diphenyl)methane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Benzhydryl chloride
154660050 154662500 154660500
ACRO154660050EA 22 EUR
ACRO154660050 ACRO154662500 ACRO154660500
Chloro(diphenyl)methane 98%
Chloro(diphenyl)methane
Fórmula: (C₆H₅)₂CHCl
Ponto de ebulição: 270 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 15…17 °C
Densidade: 1,14 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000855
Número CAS: 90-99-3
EINECS: 202-031-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5940 to 1.5970 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %