Print…
Cloreto trityl, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Trt-Cl, Chlorotriphenylmethane, Triphenylmethyl chloride, (Chloromethanetriyl)tribenzene, Triphenylchloromethane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
93000-100G 93000-500G 93000-5KG
SIAL93000-100GEA 77.5 EUR
SIAL93000-100G SIAL93000-500G SIAL93000-5KG
Cloreto trityl, Sigma-Aldrich®
Cloreto trityl
Fórmula: C₁₉H₁₅Cl
Ponto de ebulição: 374 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 109…112 °C
Densidade: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000813
Número CAS: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
UN: 3261
ADR: 8,II