Print…
Cloreto trityl para síntese
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Trt-Cl, Chlorotriphenylmethane, Triphenylmethyl chloride, (Chloromethanetriyl)tribenzene, Triphenylchloromethane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08348.0250 8.08348.1000
MERC8.08348.0250EA 89.7 EUR
MERC8.08348.0250 MERC8.08348.1000
Cloreto trityl para síntese
Cloreto trityl
Fórmula: C₁₉H₁₅Cl
Peso Molecular: 278.78 g/mol
Ponto de ebulição: 374
Ponto de Fusão: 109…112 °C
Densidade: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000813
Número CAS: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
UN: 1759
ADR: 8 II