Print…
Cloreto trityl ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Trt-Cl, Chlorotriphenylmethane, Triphenylmethyl chloride, (Chloromethanetriyl)tribenzene, Triphenylchloromethane
A11799.14 A11799.22 A11799.36
A11799.14EA 33.1 EUR
A11799.14 A11799.22 A11799.36
Cloreto trityl ≥98%
Cloreto trityl
Purity: 98% CAS No.: 76-83-5 Molecular Formula: C19H15Cl Formula Weight: 278.78 Melting Point: 110-114° Boiling Point: 230-235°/20mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000813
Fórmula: C₁₉H₁₅Cl
Ponto de ebulição: 230…235 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 110…114 °C
Densidade: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000813
Número CAS: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
UN: 3261
ADR: 8,II