Print…
Cloreto trityl 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Trt-Cl, Chlorotriphenylmethane, Triphenylmethyl chloride, (Chloromethanetriyl)tribenzene, Triphenylchloromethane
140401000 140405000 140400025
ACRO140401000EA 52.4 EUR
ACRO140401000 ACRO140405000 ACRO140400025
Cloreto trityl 98%
Cloreto trityl
Fórmula: C₁₉H₁₅Cl
Ponto de ebulição: 230…235 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 110…113 °C
Densidade: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000813
Número CAS: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to off-white to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 113 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)
HPLC ≥97.5 %