Print…
1,3-Difenilacetona 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
117170250 117171000 117175000
ACRO117170250EA 51.4 EUR
ACRO117170250 ACRO117171000 ACRO117175000
1,3-Difenilacetona 99%
1,3-Difenilacetona
Fórmula: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
Ponto de ebulição: 330 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 30…34 °C
Densidade: 1,04 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004795
Número CAS: 102-04-5
EINECS: 203-000-0
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
GC ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤30 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Ferrous iron (Fe 2+) Passes test (limit about 0.002%)
Phosphorous compounds (as PO4) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.01 %