Print…
α-Phenylbenzyl bromide ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Bromodiphenylmethane, α-Phenylbenzyl bromide, Benzhydryl bromide
L02211.14 L02211.22 L02211.36
L02211.14EA 37.4 EUR
L02211.14 L02211.22 L02211.36
α-Phenylbenzyl bromide ≥90%
α-Phenylbenzyl bromide
Purity: 90+% CAS No.: 776-74-9 Molecular Formula: C13H11Br Formula Weight: 247.14 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 183-185°/20mm Beilstein Reference: 638544 UN No.: 1770 MDL No.: MFCD00000134
Fórmula: (C₆H₅)₂CHBr
Peso Molecular: 247.13 g/mol
Ponto de ebulição: 183…185 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 36…41 °C
Densidade: 1.491 g/cm³ (13 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000134
Número CAS: 776-74-9
EINECS: 212-279-8
UN: 1770
ADR: 8 II