Print…
α-Phenylbenzyl bromide 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Bromodiphenylmethane, α-Phenylbenzyl bromide, Benzhydryl bromide
373461000 373465000
ACRO373461000EA 67.9 EUR
ACRO373461000 ACRO373465000
α-Phenylbenzyl bromide 90%
α-Phenylbenzyl bromide
Fórmula: (C₆H₅)₂CHBr
Peso Molecular: 247.13 g/mol
Ponto de ebulição: 184 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 33…42 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000134
Número CAS: 776-74-9
EINECS: 212-279-8
UN: 1770
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Orange to brown Low melting crystalline mass or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 42 °C
GC ≥88 %