Print…
Propilbenzeno, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
82118-10ML 82118-5ML
82118-10MLEA 156 EUR
82118-10ML 82118-5ML
Propilbenzeno, Supelco®
Propilbenzeno
Fórmula: C₉H₁₂
Ponto de ebulição: 159 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –99 °C
Densidade: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009377
Número CAS: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
UN: 2364
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5ddcc46e456613b0b0417e84289f17ae683889d&vid=299912d529669903728d8645724c7f1a0c956315&prid=web&clid=SAPDAM