Propilbenzeno ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B21468.22
B21468.36
B21468.22EA
54
EUR
B21468.22
B21468.36
Propilbenzeno ≥98%
Propilbenzeno
Purity: 98%
CAS No.: 103-65-1
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4910
Melting Point: -100°
Boiling Point: 159-160°
Beilstein Reference: 1903006
Merck Reference: 14,7844
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009377
Fórmula:
C₉H₁₂ Ponto de ebulição: 159…160 °C Ponto de Fusão: –100 °C Densidade: 0,862 Ponto de Inflamação: 47 °C (116 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009377 Número CAS: 103-65-1 EINECS: 203-132-9 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,7844 |