Print…
Propilbenzeno 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
418430250 418431000 418435000
ACRO418430250EA 24.3 EUR
ACRO418430250 ACRO418431000 ACRO418435000
Propilbenzeno 98%
Propilbenzeno
Fórmula: C₉H₁₂
Ponto de ebulição: 159 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –99 °C
Densidade: 0,86 g/cm³
Ponto de Inflamação: 47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009377
Número CAS: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
UN: 2364
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08029
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +39° to +69° (20°C, 589 nm) (C=2, Chloroform)