Print…
Octylbenzene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-Phenyloctane
150990250 150991000
ACRO150990250EA 78.8 EUR
ACRO150990250 ACRO150991000
Octylbenzene 99%
Octylbenzene
Fórmula: C₁₄H₂₂
Peso Molecular: 190.33 g/mol
Ponto de ebulição: 264
Ponto de Fusão: –36 °C
Densidade: 0.85 g/cm³
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009564
Número CAS: 2189-60-8
EINECS: 218-582-1
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %