Print…
Tolueno ≥99.7%, PESTINORM® para análises de resíduos pesticidas
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
83664.320EA 110 EUR
83664.320 83664.400
Tolueno ≥99.7%, PESTINORM® para análises de resíduos pesticidas
Tolueno
Fórmula: C₆H₅CH₃
Ponto de ebulição: 110,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008512
Número CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.7 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.03 %
Lindane (GC/ECD) ≤ 5 ng/l Passes test
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l