Print…
Tolueno ≥98%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
28701.364EA 51.5 EUR
28701.364 28701.466 28701.550 28701.950
Tolueno ≥98%, TECHNICAL
Tolueno
Fórmula: C₆H₅CH₃
Ponto de ebulição: 110,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008512
Número CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 98 %