Print…
Tolueno ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
28675.294EA 31.2 EUR
28675.294 28675.328 28675.465 28675.556 28675.950
Tolueno ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Tolueno
Fórmula: C₆H₅CH₃
Peso Molecular: 92.14 g/mol
Ponto de ebulição: 110.6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 4
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008512
Número CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Boiling point 109 - 112 °C
Density (20/4) 0.865 - 0.868
Benzene Max. 0.02 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.1 %