Print…
Tolueno, LiChrosolv® HPLC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
MQ100
1.08327.1000 1.08327.4000 1.08327.2500
1.08327.1000EA 87.5 EUR
1.08327.1000 1.08327.4000 1.08327.2500
Tolueno, LiChrosolv® HPLC, Supelco®
Tolueno
Fórmula: C₆H₅CH₃
Peso Molecular: 92.14 g/mol
Ponto de ebulição: 110.6
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 4
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008512
Número CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
ALCANCE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 0.52 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 92.14 g/mol
Boiling Point 110.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 29 hPa (20 °C)
Flash Point 4 °C
Refractive Index 1.4968 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 535 °C
Viscosity kinematic 0.7 mm2/s (20 °C)
Synonyms Toluol, Methylbenzene
Hill Formula C7H8
Chemical Formula C6H5CH3