Print…
Tolueno, EMPLURA®, extra_pure, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
MQ200
1.08323.1000 1.08323.2500 1.08323.6025 1.08323.9190 1.08323.9011
1.08323.1000EA 43.8 EUR
1.08323.1000 1.08323.2500 1.08323.6025 1.08323.9190 1.08323.9011
Tolueno, EMPLURA®, extra_pure, Supelco®
Tolueno
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Fórmula: C₆H₅CH₃
Peso Molecular: 92.14 g/mol
Ponto de ebulição: 110.6
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 4
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008512
Número CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
ALCANCE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM