Tolueno ≥99.7% (por GC), CHROMASOLV™ para análise de resíduos de pesticidas de acordo com a FDA, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
|
Perigo
|
34494-45L
34494-7L
34494-1L
34494-2.5L
34494-4X2.5L
34494-45LEA
2398.23
EUR
34494-45L
34494-7L
34494-1L
34494-2.5L
34494-4X2.5L
Tolueno ≥99.7% (por GC), CHROMASOLV™ para análise de resíduos de pesticidas de acordo com a FDA, Riedel-de Haën™
Tolueno
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Fórmula:
C₆H₅CH₃ Ponto de ebulição: 110,6 °C Ponto de Fusão: –95 °C Densidade: 0,867 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008512 Número CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II ALCANCE: 05-2114615130-69 Merck Index: 13,09607 |
|
Assay (GC) | Min. 99.7 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.02 % |
Suitability for residue analysis | Max. 5 ng/l |
Refractive Index | n20/D 1.496 (lit.) |
Explosion Limit | 7 % |
Autoignition Temperature | 997 °F |
Vapor Pressure | 26 mmHg ( 25 °C) |